2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 0 EUR
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907934
Núm. CAS: 59236-36-1