tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
OR310926-1G
APOSOR310926-1GEA 79.9 EUR
APOSOR310926-1G
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
MW: 268,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565958
Núm. CAS: 1151665-15-4