6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 161 EUR
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199,68 g/mol
Pto. de fusión: 233…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01717328
Núm. CAS: 57196-62-0