(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310970-1G OR310970-500MG
APOSOR310970-1GEA 270 EUR
APOSOR310970-1G APOSOR310970-500MG
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine
Formula: C₇H₉NOS
MW: 155.22 g/mol
Pto. de fusión: 29…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151460
Núm. CAS: 60933-65-5