(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 78.3 EUR
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016839
Núm. CAS: 69038-81-9