Methyl-4-mercaptobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-250MGEA 197 EUR
APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863423
Núm. CAS: 6302-65-4