4-Benciltolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-benzyl-4-methylbenzene
OR311218-1G
OR311218-250MG
APOSOR311218-1GEA
173
EUR
APOSOR311218-1G
APOSOR311218-250MG
4-Benciltolueno 95%
4-Benciltolueno
Formula:
C₁₄H₁₄ Pto. Ebullición: 125 °C/9mmHg Pto. de fusión: –30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048102 Núm. CAS: 620-83-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...