2,2'-Dichloroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 112 EUR
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032560
Núm. CAS: 3289-76-7