3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)aniline
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018896
Núm. CAS: 2564-05-8