3,3-Dimethoxyoxetane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312003-1G OR312003-500MG OR312003-5G
APOSOR312003-1GEA 369 EUR
APOSOR312003-1G APOSOR312003-500MG APOSOR312003-5G
3,3-Dimethoxyoxetane
3,3-Dimethoxyoxetane
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545828
Núm. CAS: 922500-97-8