3-Ethynyloxetan-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR312013-1G OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA 166 EUR
APOSOR312013-1G APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Formula: C₅H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20444449
Núm. CAS: 1352492-38-6