tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 0 EUR
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17015912
Núm. CAS: 152537-03-6