Ácido ciclobutilacetico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyclobutylacetic acid
OR312055-1G OR312055-5G
APOSOR312055-1GEA 105 EUR
APOSOR312055-1G APOSOR312055-5G
Ácido ciclobutilacetico
Ácido ciclobutilacetico
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411067
Núm. CAS: 6540-33-6