Cyclobutanemethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclobutylmethanamine
OR312056-1G OR312056-5G OR312056-25G
APOSOR312056-1GEA 145 EUR
APOSOR312056-1G APOSOR312056-5G APOSOR312056-25G
Cyclobutanemethanamine 95%
Cyclobutanemethanamine
Formula: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06212616
Núm. CAS: 4415-83-2
UN: 3259
ADR: 8,III