3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 82.8 EUR
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20638314
Núm. CAS: 83249-10-9