Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR312136-5G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 168 EUR
APOSOR312136-5G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,31 g/mol
Pto. de fusión: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273427
Núm. CAS: 115951-16-1