3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312140-10G OR312140-1G OR312140-5G
APOSOR312140-10GEA 493 EUR
APOSOR312140-10G APOSOR312140-1G APOSOR312140-5G
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane
Formula: C₁₈H₂₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443904
Núm. CAS: 1021392-84-6