trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 115 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657680
Núm. CAS: 939400-34-7