2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312199-1G OR312199-250MG
APOSOR312199-1GEA 226 EUR
APOSOR312199-1G APOSOR312199-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234737
Núm. CAS: 885270-84-8