1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CYCLAM
OR3122-1G OR3122-5G
APOSOR3122-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3122-1G APOSOR3122-5G
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano 98%
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano
Formula: C₁₀H₂₄N₄
MW: 200.33 g/mol
Pto. de fusión: 184…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005105
Núm. CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1