2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 294 EUR
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22628754
Núm. CAS: 1256546-74-3