8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312319-250MG OR312319-100MG
APOSOR312319-250MGEA 563 EUR
APOSOR312319-250MG APOSOR312319-100MG
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22035557
Núm. CAS: 1367777-12-5