Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Bis(methoxycarbonyl)cubane, Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 458 EUR
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220.22 g/mol
Pto. de fusión: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29060101
Núm. CAS: 29412-62-2