2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3125-1G OR3125-5G
APOSOR3125-1GEA 88.6 EUR
APOSOR3125-1G APOSOR3125-5G
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
2,4,6-Trichloroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₃N₂
MW: 233.4818 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445622
Núm. CAS: 20028-68-6