Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride, 4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid methyl ester
OR312511-250MG
APOSOR312511-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR312511-250MG
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,2475 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20693756
Núm. CAS: 135908-33-7