3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 98.6 EUR
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 90 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085019
Núm. CAS: 25090-33-9