Trimorpholinophosphine oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phosphoric Trimorpholide
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 172 EUR
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formula: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047406
Núm. CAS: 4441-12-7