7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-6-azaindole
OR3130-1G OR3130-250MG
APOSOR3130-1GEA 270 EUR
APOSOR3130-1G APOSOR3130-250MG
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864857
Núm. CAS: 160590-40-9