tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR313033-1G OR313033-5G OR313033-25G
APOSOR313033-1GEA 88.6 EUR
APOSOR313033-1G APOSOR313033-5G APOSOR313033-25G
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426351
Núm. CAS: 164148-92-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III