tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
OR313035-5G
APOSOR313035-5GEA 0 EUR
APOSOR313035-5G
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791257
Núm. CAS: 59379-02-1