Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 77 EUR
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006747
Núm. CAS: 3284-47-7