3-Methylpyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 127 EUR
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Pto. Ebullición: 144 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083419
Núm. CAS: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III