Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR313045-5G OR313045-25G OR313045-100G
APOSOR313045-5GEA 94.4 EUR
APOSOR313045-5G APOSOR313045-25G APOSOR313045-100G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₉N₂O₄P
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368360
Núm. CAS: 90965-06-3
UN: 1648
ADR: 3,II