2-Formyl-5-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
OR313046-1G
APOSOR313046-1GEA 75.4 EUR
APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridine
2-Formyl-5-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,1360 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234867
Núm. CAS: 22187-96-8