3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR313047-250MG
OR313047-1G
OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA
78.3
EUR
APOSOR313047-250MG
APOSOR313047-1G
APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10565785 Núm. CAS: 89381-03-3 |