5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 106 EUR
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Formula: C5H9NO2
MW: 115,1305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258339
Núm. CAS: 19365-07-2