N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-5G
APOSOR313050-5GEA 127 EUR
APOSOR313050-5G
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 176,60 g/mol
Pto. de fusión: 163 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800491
Núm. CAS: 134272-64-3