5-Methoxyisoindoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR313054-1G OR313054-250MG
APOSOR313054-1GEA 213 EUR
APOSOR313054-1G APOSOR313054-250MG
5-Methoxyisoindoline
5-Methoxyisoindoline
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804552
Núm. CAS: 127168-88-1