(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313059-1G OR313059-5G
APOSOR313059-1GEA 0 EUR
APOSOR313059-1G APOSOR313059-5G
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Pto. Ebullición: 67 °C/0,3mmHg
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674064
Núm. CAS: 95715-87-0