3-Chloro-5-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 145 EUR
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formula: C7H8ClN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15527197
Núm. CAS: 29027-20-1
UN: 2239
ADR: 6.1,III