Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR313085-25G OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA 302 EUR
APOSOR313085-25G APOSOR313085-5G
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112565
Núm. CAS: 884494-71-7