4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR313086-25G OR313086-5G
APOSOR313086-25GEA 0 EUR
APOSOR313086-25G APOSOR313086-5G
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787490
Núm. CAS: 13726-16-4