Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
OR313095-5G
APOSOR313095-5GEA 213 EUR
APOSOR313095-5G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566565
Núm. CAS: 74733-30-5