2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 110,5…111.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783652
Núm. CAS: 7310-94-3