2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G
OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA
140
EUR
APOSOR313101-1G
APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formula:
C₆H₅NO₂ Pto. de fusión: 79…81 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788455 Núm. CAS: 188554-13-4 |