3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3133-1G
OR3133-25G
OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3133-1G
APOSOR3133-25G
APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 145…146 °C Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075266 Núm. CAS: 21983-72-2 UN: 1224 ADR: 3,III |