9-Bromo-1-nonanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 66.7 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formula: C₉H₁₉BrO
Pto. Ebullición: 125…126 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 33…35 °C
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063348
Núm. CAS: 55362-80-6