2-Amino-3-benciloxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 0 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benciloxipiridina
2-Amino-3-benciloxipiridina
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006316
Núm. CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9