3-Ciano-4-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Ciano-4-picolina, 4-Metilpiridina-3-carbonitrilo
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Ciano-4-metilpiridina 97%
3-Ciano-4-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 108…111 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 41…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234272
Núm. CAS: 5444-01-9