3-Nitro-4-picoline 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Methyl-3-nitropyridine

OR3148-25G
APOSOR3148-25GEA 185 EUR
APOSOR3148-25G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: 24…28 °C
Densidad: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051829
Núm. CAS: 5832-44-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR